Furan-2-acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Furan-2-yl)acetic acid
OR939287-1G
APOSOR939287-1GEA
122
CHF
APOSOR939287-1G
Furan-2-acetic acid 95%
Furan-2-acetic acid
Formel:
C₆H₆O₃ MW: 126,11 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00798036 CAS-Nummer: 2745-26-8 |