2-Bromo-N-methylacetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939130-1G OR939130-5G
APOSOR939130-1GEA 29.3 CHF
APOSOR939130-1G APOSOR939130-5G
2-Bromo-N-methylacetamide 98%
2-Bromo-N-methylacetamide
Formel: C₃H₆BrNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06800288
CAS-Nummer: 34680-81-4