2-Methyl-1-phenyl-2-butanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939054-25G OR939054-5G
APOSOR939054-25GEA 453 CHF
APOSOR939054-25G APOSOR939054-5G
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol 95%
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol
Formel: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01708473
CAS-Nummer: 772-46-3