2-Isopropoxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939031-1G
OR939031-250MG
OR939031-500MG
APOSOR939031-1GEA
584
CHF
APOSOR939031-1G
APOSOR939031-250MG
APOSOR939031-500MG
2-Isopropoxybenzoic acid 95%
2-Isopropoxybenzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00156986 CAS-Nummer: 63635-26-7 |