1,3-Dihydro-1-methoxyisobenzofuran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methoxyisocoumaran
OR939007-10G OR939007-1G OR939007-5G
APOSOR939007-10GEA 1210 CHF
APOSOR939007-10G APOSOR939007-1G APOSOR939007-5G
1,3-Dihydro-1-methoxyisobenzofuran 95%
1,3-Dihydro-1-methoxyisobenzofuran
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 67536-29-2