trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: trans-2,3-Dichloro-1,4-diethylene Dioxide
OR938993-1G OR938993-25G OR938993-5G
APOSOR938993-1GEA 149 CHF
APOSOR938993-1G APOSOR938993-25G APOSOR938993-5G
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane 95%
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane
Formel: C₄H₆Cl₂O₂
MW: 156,99 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191421
CAS-Nummer: 3883-43-0