2-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938907-1G
APOSOR938907-1GEA 154 CHF
APOSOR938907-1G
2-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
2-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₉ClO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03419437
CAS-Nummer: 90940-40-2