2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938863-1G OR938863-250MG
APOSOR938863-1GEA 340 CHF
APOSOR938863-1G APOSOR938863-250MG
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazol 95%
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole
Formel: C₉H₁₁N₃
Melting Pt: 220…23 °C (dec.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005597
CAS-Nummer: 29096-75-1