N-Methyl-N-1-naphthylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-Methylnaphthalen-1-amine
OR938798-5G
APOSOR938798-5GEA
138
CHF
APOSOR938798-5G
N-Methyl-N-1-naphthylamine 95%
N-Methyl-N-1-naphthylamine
Formel:
C₁₁H₁₁N MW: 157,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00972770 CAS-Nummer: 2216-68-4 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)