3,3-Dimethylbutylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938756-1G OR938756-5G
APOSOR938756-1GEA 152 CHF
APOSOR938756-1G APOSOR938756-5G
3,3-Dimethylbutylamine 95%
Formel: C₆H₁₅N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 15673-00-4