(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: cis-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
OR938740-1G
APOSOR938740-1GEA 108 CHF
APOSOR938740-1G
(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid 95%
(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
Formel: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019263
CAS-Nummer: 1461-94-5