3-Bromphenethylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Bromo-3-(2-bromoethyl)benzene
OR938612-1G
OR938612-5G
APOSOR938612-1GEA
62.7
CHF
APOSOR938612-1G
APOSOR938612-5G
3-Bromphenethylbromid 97%
3-Bromphenethylbromid
Formel:
C₈H₈Br₂ MW: 263.96 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784359 CAS-Nummer: 40422-70-6 |