Methyl-3-methoxypropionat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-methoxypropionate
OR938562-100G OR938562-1KG OR938562-500G
APOSOR938562-100GEA 149 CHF
APOSOR938562-100G APOSOR938562-1KG APOSOR938562-500G
Methyl-3-methoxypropionat 95%
Methyl-3-methoxypropionat
Formel: C₅H₁₀O₃
MW: 118.1311 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059085
CAS-Nummer: 3852-09-3