2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938544-1G
OR938544-5G
APOSOR938544-1GEA
50.6
CHF
APOSOR938544-1G
APOSOR938544-5G
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazin 95%
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine
Formel:
C₅H₇N₃O₂ MW: 141,13 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20257908 CAS-Nummer: 1898-72-2 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)