Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl Mesitylenecarboxylate, Ethyl 2,4,6-trimethylbenzoate, Mesitylenecarboxylic Acid Ethyl Ester, 2,4,6-Trimethylbenzoic Acid Ethyl Ester
OR938538-25G
APOSOR938538-25GEA 168 CHF
APOSOR938538-25G
Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoat 95%
Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoate
Formel: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Siedepunkt: 121 °C/6.75mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015439
CAS-Nummer: 1754-55-8