2,6-Naphthalindiyldimethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Naphthalene-2,6-diyldimethanol
OR938513-1G
OR938513-5G
APOSOR938513-1GEA
247
CHF
APOSOR938513-1G
APOSOR938513-5G
2,6-Naphthalindiyldimethanol 95%
2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene
Formel:
C₁₂H₁₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11870109 CAS-Nummer: 5859-93-8 |