3-Brom-3-methyl-2-butanon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Bromo-1-methylethyl Methyl Ketone
OR938435-25G
OR938435-5G
APOSOR938435-25GEA
549
CHF
APOSOR938435-25G
APOSOR938435-5G
3-Brom-3-methyl-2-butanon 96%
3-Brom-3-methyl-2-butanon
Formel:
C₅H₉BrO MW: 165.03 g/mol |
MDL Number:
MFCD06661470 CAS-Nummer: 2648-71-7 |