2,4-Hexandion 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938383-5G
APOSOR938383-5GEA
101
CHF
APOSOR938383-5G
2,4-Hexandion 97%
2,4-Hexandion
Formel:
C₆H₁₀O₂ MW: 114,14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009318 CAS-Nummer: 3002-24-2 |