Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Sodium mercaptobenzothiazole, 2-Mercaptobenzothiazole Sodium Salt, Sodium 2-Benzothiazolethiolate, Sodium 2-mercaptobenzothiazole
OR938282-25G OR938282-100G OR938282-500G
APOSOR938282-25GEA 26.2 CHF
APOSOR938282-25G APOSOR938282-100G APOSOR938282-500G
Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Sodium-2-mercaptobenzothiazole
Formel: C₇H₅NS₂
MW: 189,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065334
CAS-Nummer: 2492-26-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III