(R)-(+)-Citronellal 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-(+)-3,7-Dimethyloct-6-enal
OR938258-1G OR938258-5G
APOSOR938258-1GEA 174 CHF
APOSOR938258-1G APOSOR938258-5G
(R)-(+)-Citronellal 90%
(R)-(+)-Citronellal
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2385-77-5