3,5-Dimethylcyclohexanon (Isomerengemisch) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938239-5G
APOSOR938239-5GEA 88.9 CHF
APOSOR938239-5G
3,5-Dimethylcyclohexanon (Isomerengemisch) 95%
3,5-Dimethylcyclohexanon (Isomerengemisch)
Formel: C₈H₁₄O
MW: 126,1962 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019467
CAS-Nummer: 2320-30-1