2,2-Dimethylbutyrylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938206-100G OR938206-25G OR938206-500G
APOSOR938206-100GEA 29.3 CHF
APOSOR938206-100G APOSOR938206-25G APOSOR938206-500G
2,2-Dimethylbutyrylchlorid 97%
2,2-Dimethylbutyrylchlorid
Formel: C₆H₁₁ClO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093071
CAS-Nummer: 5856-77-9