3-(Allyloxy)propansäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Allyloxy)propanoic acid
OR938182-10G
OR938182-1G
OR938182-5G
APOSOR938182-10GEA
696
CHF
APOSOR938182-10G
APOSOR938182-1G
APOSOR938182-5G
3-(Allyloxy)propansäure 95%
3-(Allyloxy)propansäure
Formel:
C₆H₁₀O₃ MW: 130,14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039537 CAS-Nummer: 22577-15-7 |