2-Chlorophenylacetyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938171-1G OR938171-5G
APOSOR938171-1GEA 0 CHF
APOSOR938171-1G APOSOR938171-5G
2-Chlorophenylacetyl chloride 95%
2-Chlorophenylacetyl chloride
Formel: C₈H₆Cl₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130223
CAS-Nummer: 51512-09-5