3-Anilino-1-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-Hydroxypropyl)aniline, 3-(Phenylamino)propan-1-ol
OR938169-5G
APOSOR938169-5GEA 250 CHF
APOSOR938169-5G
3-Anilino-1-propanol 95%
3-Anilino-1-propanol
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15206074
CAS-Nummer: 31121-11-6