3-Chlor-2,2-dimethylpropansäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-2,2-dimethylpropionic Acid, 3-Chloro-2,2-dimethylpropanoic acid
OR938167-25G
APOSOR938167-25GEA 212 CHF
APOSOR938167-25G
3-Chlor-2,2-dimethylpropansäure 97%
3-Chlor-2,2-dimethylpropansäure
Formel: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004195
CAS-Nummer: 13511-38-1