Homogentisäure gamma-Lacton 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydro-5-hydroxybenzofuran-2-one, 2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid γ-Lactone, 5-Hydroxybenzofuran-2(3H)-one, 5-Hydroxy-2-coumaranone
OR938120-5G
APOSOR938120-5GEA 156 CHF
APOSOR938120-5G
Homogentisäure gamma-Lacton 95%
Homogentisic acid-gamma-lactone
Formel: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005857
CAS-Nummer: 2688-48-4