Diisopropylsulfit 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938058-25G
OR938058-5G
APOSOR938058-25GEA
271
CHF
APOSOR938058-25G
APOSOR938058-5G
Diisopropylsulfit 95%
Diisopropyl sulphite
Formel:
C₆H₁₄O₃S MW: 166,24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06200838 CAS-Nummer: 4773-13-1 |