cis-4-Hydroxycyclohexancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938037-5G
OR938037-25G
APOSOR938037-5GEA
53.2
CHF
APOSOR938037-5G
APOSOR938037-25G
cis-4-Hydroxycyclohexancarbonsäure 98%
cis-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₇H₁₂O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02093477 CAS-Nummer: 3685-22-1 |