1,5-Dimethyl-2-piperidinon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938034-10G
OR938034-1G
OR938034-5G
APOSOR938034-10GEA
905
CHF
APOSOR938034-10G
APOSOR938034-1G
APOSOR938034-5G
1,5-Dimethyl-2-piperidinon 95%
1,5-Dimethyl-2-piperidone
Formel:
C₇H₁₃NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03701098 CAS-Nummer: 86917-58-0 |