3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
OR938028-1G
OR938028-250MG
APOSOR938028-1GEA
557
CHF
APOSOR938028-1G
APOSOR938028-250MG
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin 95%
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₇N₃ MW: 133,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660421 CAS-Nummer: 28036-33-1 |