3,4-Dimethylcyclohexanon (Isomerengemisch) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938021-10G OR938021-1G OR938021-5G
APOSOR938021-10GEA 1200 CHF
APOSOR938021-10G APOSOR938021-1G APOSOR938021-5G
3,4-Dimethylcyclohexanon (Isomerengemisch) 95%
3,4-Dimethylcyclohexanon (Isomerengemisch)
Formel: C₈H₁₄O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045552
CAS-Nummer: 5465-09-8