Butyl crotonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Crotonic Acid Butyl Ester
OR937997-100G OR937997-25G OR937997-500G
APOSOR937997-100GEA 323 CHF
APOSOR937997-100G APOSOR937997-25G APOSOR937997-500G
Butyl crotonate 95%
Butyl crotonate
Formel: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053794
CAS-Nummer: 7299-91-4