2,2,4-Trimethylcyclopentanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937966-1G OR937966-5G
APOSOR937966-1GEA 289 CHF
APOSOR937966-1G APOSOR937966-5G
2,2,4-Trimethylcyclopentanon 95%
2,2,4-Trimethylcyclopentanon
Formel: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019312
CAS-Nummer: 28056-54-4