Methyl-2,5-dihydro-3-thiophencarboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate, 2,5-Dihydrothiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester
OR937937-1G
OR937937-5G
APOSOR937937-1GEA
149
CHF
APOSOR937937-1G
APOSOR937937-5G
Methyl-2,5-dihydro-3-thiophencarboxylat 95%
Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate
Formel:
C₆H₈O₂S MW: 144,19 g/mol Melting Pt: 36 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038417 CAS-Nummer: 67488-46-4 |