1,2-Dihydroxyindan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Indandiol
OR937916-10G OR937916-1G OR937916-5G
APOSOR937916-10GEA 819 CHF
APOSOR937916-10G APOSOR937916-1G APOSOR937916-5G
1,2-Dihydroxyindan 95%
1,2-Dihydroxyindan
Formel: C₉H₁₀O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 4370-02-9