4-Penten-1-yl isothiocyanate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Isothiocyanic Acid 4-Penten-1-yl Ester
OR937905-1G OR937905-250MG
APOSOR937905-1GEA 383 CHF
APOSOR937905-1G APOSOR937905-250MG
4-Penten-1-yl isothiocyanate 95%
4-Penten-1-yl isothiocyanate
Formel: C₆H₉NS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191527
CAS-Nummer: 18060-79-2