(2S)-2-(Isopropylamino)-3-methyl-1-butanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-N-Isopropyl-2-(3-methyl-1-butanol)amine
OR937893-1G
APOSOR937893-1GEA
205
CHF
APOSOR937893-1G
(2S)-2-(Isopropylamino)-3-methyl-1-butanol 95%
(S)-2-Isopropylamino-3-methyl-1-butanol
Formel:
C₈H₁₉NO MW: 145,25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00671550 CAS-Nummer: 112211-88-8 |