2-Propylcyclohexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937838-10G OR937838-1G OR937838-5G
APOSOR937838-10GEA 463 CHF
APOSOR937838-10G APOSOR937838-1G APOSOR937838-5G
2-Propylcyclohexanon 95%
2-Propylcyclohexanone
Formel: C₉H₁₆O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019464
CAS-Nummer: 94-65-5