1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dimethyl-2-thioxoimidazolidin-4-one
OR937834-1G OR937834-5G
APOSOR937834-1GEA 68 CHF
APOSOR937834-1G APOSOR937834-5G
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin 95%
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin
Formel: C₅H₈N₂OS
MW: 144,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00186242
CAS-Nummer: 1801-62-3