1,4-Dichlor-2-butanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937831-1G
OR937831-5G
APOSOR937831-1GEA
145
CHF
APOSOR937831-1G
APOSOR937831-5G
1,4-Dichlor-2-butanol 95%
1,4-Dichloro-2-butanol
Formel:
C₄H₈Cl₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191343 CAS-Nummer: 2419-74-1 |