4-Nitrophenylacetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937811-100G OR937811-25G
APOSOR937811-100GEA 126 CHF
APOSOR937811-100G APOSOR937811-25G
4-Nitrophenylacetat 95%
4-Nitrophenylacetat
Formel: C₈H₇NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007326
CAS-Nummer: 830-03-5