[(2-Chlorethoxy)methyl]benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Benzyloxy)ethyl Chloride, ((2-Chloroethoxy)methyl)benzene, (2-Chloroethoxymethyl)benzene
OR937793-25G
APOSOR937793-25GEA 71.5 CHF
APOSOR937793-25G
[(2-Chlorethoxy)methyl]benzol 98%
[(2-Chlorethoxy)methyl]benzol
Formel: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018964
CAS-Nummer: 17229-17-3