Ethyl-2-hydroxybutyrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Ethyl 2-Hydroxybutyrate, 2-Hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-hydroxybutanoate
OR937766-1G
OR937766-25G
OR937766-5G
APOSOR937766-1GEA
66.2
CHF
APOSOR937766-1G
APOSOR937766-25G
APOSOR937766-5G
Ethyl-2-hydroxybutyrate 95%
Ethyl-2-hydroxybutyrate
Formel:
C₆H₁₂O₃ MW: 132,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014407 CAS-Nummer: 52089-54-0 |