2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Nitro-o-toluoyl Chloride
OR937743-1G
OR937743-5G
APOSOR937743-1GEA
305
CHF
APOSOR937743-1G
APOSOR937743-5G
2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride 95%
2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride
Formel:
C₈H₆ClNO₃ MW: 199,59 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797116 CAS-Nummer: 66232-57-3 |