(S)-(+)-1-(2-Chlorophenyl)-1,2-ethanediol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (1S)-1-(2-chlorophenyl)ethane-1,2-diol
OR937676-5G
APOSOR937676-5GEA 88.9 CHF
APOSOR937676-5G
(S)-(+)-1-(2-Chlorophenyl)-1,2-ethanediol 95%
(S)-(+)-1-(2-Chlorophenyl)-1,2-ethanediol
Formel: C₈H₉ClO₂
MW: 172,608 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863241
CAS-Nummer: 133082-13-0