Acetylacrylsäure Methylester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Acetylacrylic Acid Methyl Ester
OR937647-1G OR937647-250MG
APOSOR937647-1GEA 436 CHF
APOSOR937647-1G APOSOR937647-250MG
Acetylacrylsäure Methylester 98%
Acetylacrylsäure Methylester
Formel: C₆H₈O₃
MW: 128.13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059331
CAS-Nummer: 4188-88-9