Acrylsäure-Isoamylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Isopentyl Acrylate, Acrylicacidisoamylester, Acrylic Acid Isopentyl Ester, Acrylic Acid Isoamyl Ester
OR937646-25G OR937646-5G
APOSOR937646-25GEA 602 CHF
APOSOR937646-25G APOSOR937646-5G
Acrylsäure-Isoamylester 95%
Isoamyl acrylate
Formel: C₈H₁₄O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053725
CAS-Nummer: 4245-35-6