3-Methyl-1-hexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937638-1G
APOSOR937638-1GEA
142
CHF
APOSOR937638-1G
3-Methyl-1-hexanol 95%
3-Methyl-1-hexanol
Formel:
C₇H₁₆O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01321178 CAS-Nummer: 13231-81-7 |