3,3,5-Trimethylcyclohexanamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR937606-1G OR937606-5G
APOSOR937606-1GEA 68 CHF
APOSOR937606-1G APOSOR937606-5G
3,3,5-Trimethylcyclohexanamin 95%
3,3,5-Trimethylcyclohexanamin
Formel: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Siedepunkt: 177 °C
Dichte: 0.84 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019379
CAS-Nummer: 15901-42-5
UN: 2326
ADR: 8,III